Learn More
Uvex Xenova™ Black/Blue PU 95578 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
113.00€
Spécification
Couleur Noir, Bleu
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17288511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557838
38
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557839
39
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17208521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557840
40
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17218521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557841
41
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17228521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557842
42
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17238521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557843
43
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17248521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557844
44
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17258521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557845
45
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17268521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557846
46
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17278521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557847
47
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17288521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557848
48
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557849
49
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17208531
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557850
50
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17218531
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557851
51
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17228531
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9557852
52
113.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Uvex 2 Xenova™ Shoe 95578 S2 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable water repellent, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant
  • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistance up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 95578
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Bleu
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Microvelours
Composite
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S2