Learn More
Uvex Xenova™ Black/Green PU 95648 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
126.00€
Spécification
Couleur Noir, Vert
Matériau Cuir
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17288771
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564838
38
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298771
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564839
39
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17208781
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564840
40
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17218781
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564841
41
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17228781
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564842
42
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17238781
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564843
43
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17248781
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564844
44
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17258781
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564845
45
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17268781
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564846
46
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17278781
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564847
47
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17288781
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564848
48
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298781
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564849
49
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17208791
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564850
50
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17218791
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564851
51
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17228791
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564852
52
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Uvex 2 Xenova™ Shoe 95648 S2 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole
  • Antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
  • Article No. 95648
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Vert
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Cuir
Composite
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S2