Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red PU 95062 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
150.00€
Spécification
Couleur Noir, Rouge
Matériau Cuir
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17237611
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506238
38
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17247611
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506239
39
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17257611
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506240
40
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17267611
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506241
41
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17277611
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506242
42
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17287611
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506243
43
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17297611
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506244
44
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17207621
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506245
45
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17217621
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506246
46
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17227621
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506247
47
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17237621
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506248
48
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17247621
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506249
49
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17257621
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506250
50
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17267621
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506251
51
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17277621
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506252
52
150.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
Uvex 2 Xenova™ Shoe 9506.2 S3 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Scratch resistant scuffcap made from PU coated leather for longer service life
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 9506.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Rouge
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Cuir
Composite
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S3