Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red PU 95088 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
113.00€
Spécification
Couleur Noir, Rouge
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17237791
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508838
38 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17247791
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508839
39 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17257791
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508840
40 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17267791
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508841
41 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17277791
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508842
42 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17287791
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508843
43 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17297791
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508844
44 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17207801
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508845
45 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17217801
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508846
46 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17227801
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508847
47 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17237801
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508848
48 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17247801
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508849
49 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17257801
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508850
50 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17267801
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508851
51 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17277801
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9508852
52 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Uvex 2 Xenova™ Shoe 9508.8 S2 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable, water repellent high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 9508.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Rouge
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Microvelours
Composite
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S2