Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Green PU/PU 95591 Sandal - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
112.00€
Spécification
Couleur Noir, Vert
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17238591
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559138
38
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17248591
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559139
39
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17258591
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559140
40
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17268591
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559141
41
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17278591
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559142
42
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17288591
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559143
43
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298591
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559144
44
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17208601
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559145
45
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17218601
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559146
46
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17228601
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559147
47
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17238601
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559148
48
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17248601
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559149
49
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17258601
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559150
50
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17268601
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559151
51
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17278601
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9559152
52
112.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Uvex 2 Xenova™ Sandal 95591 S1 P SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Breathable, perforated high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
  • Double hook and loop fastening system for individual adjustment
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft padded collar and tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant
  • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistance up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 95591
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Vert
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Microvelours
Composite
EN ISO 20345:2011
Étroite
Oui
S1