Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Red PU/PU 95047 Sandal - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
107.00€
Spécification
Couleur Noir, Rouge
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17287501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504738
38 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17297501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504739
39 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17207511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504740
40 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17217511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504741
41 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17227511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504742
42 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17237511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504743
43 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17247511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504744
44 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17257511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504745
45 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17267511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504746
46 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17277511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504747
47 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17287511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504748
48 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17297511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504749
49 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17207521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504750
50 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17217521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504751
51 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17227521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9504752
52 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Uvex 2 Xenova™ Sandal 9504.7 S1 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable, high-tech microvelour upper material with large perforations
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
  • Double hook and loop fastening system for individual adjustment
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system
  • Soft, padded collar and tongue
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 9504.7
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Rouge
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Microvelours
Composite
EN ISO 20345:2011
Étroite
Oui
S1