Learn More
Uvex Xenova™ Perforated Black/Blue PU/PU 95549 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
107.00€
Spécification
Couleur Noir, Bleu
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17288301
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554938
38
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298301
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554939
39
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17208311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554940
40
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17218311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554941
41
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17228311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554942
42
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17238311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554943
43
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17248311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554944
44
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17258311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554945
45
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17268311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554946
46
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17278311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554947
47
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17288311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554948
48
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554949
49
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17208321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554950
50
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17218321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554951
51
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17228321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9554952
52
107.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Uvex 2 Xenova™ Perforated Shoe 95549 S1 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable perforated high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft padded collar and tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant
  • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistance up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 95549
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Bleu
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Microvelours
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S1