Learn More
Uvex Xenova ™ Perforated Black/Green PU/PU 95609 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
107.00€
Spécification
Couleur | Noir, Vert |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17228711
|
Uvex
9560939 |
39 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17238711
|
Uvex
9560941 |
41 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17248711
|
Uvex
9560943 |
43 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17258711
|
Uvex
9560945 |
45 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17268711
|
Uvex
9560947 |
47 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17278711
|
Uvex
9560949 |
49 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17288711
|
Uvex
9560950 |
50 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17298711
|
Uvex
9560951 |
51 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17208721
|
Uvex
9560952 |
52 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 2 Xenova™ Perforated Shoe 95609 S1 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable, perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft, padded collar and tongue
- Comfortable removable insole
- Antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
- Article No. 95609
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 38 to 52
Spécification
Noir, Vert | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S1 |