Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
1090.00€ - 1275.00€
Spécification
Gamme de produits | Xplorer™ |
---|---|
Type | Pipette électronique |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10763957
|
Eppendorf™
4861000104 |
Gris | 0,5 à 10 μL | 8 | 0,01μL |
1090.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10655535
|
Eppendorf™
4861000112 |
Gris | 0,5 à 10 μl | 12 | 0,01 μl |
1275.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10586095
|
Eppendorf™
4861000120 |
Jaune | 5 à 100 μl | 8 | 0,1 μl |
1090.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10044384
|
Eppendorf™
4861000139 |
Jaune | 5 à 100 μL | 12 | 0,1μL |
1275.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10439734
|
Eppendorf™
4861000147 |
orange | 15 à 300 μl | 8 | 0,2 μl |
1090.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10665535
|
Eppendorf™
4861000155 |
orange | 15 à 300 μl | 12 | 0,2 μl |
1275.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10645535
|
Eppendorf™
4861000163 |
Vert | 50 à 1200 μl | 8 | 1μL |
1090.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12690905
|
Eppendorf™
4861000171 |
Vert | 50 à 1200 μL | 12 | 1 μL |
1275.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
- Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle
- Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Spécification
Xplorer™ | |
Pipette électronique |