Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Pipettes multicanaux à espacement réglable
Permet de changer facilement de format avec un gain de temps de 70 % par rapport aux pipettes à monocanal. La conception unique, sans tube, est autoclavable pour réduire le risque de contamination et améliorer l'intégrité de l'échantillon.
Marque:  Eppendorf™ 4861000833
Informations supplémentaires : Poids : 0.85500kg
Code produit. 16657625
  • 2090.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Les pipettes à coussin d’air, à volume variable et à espacement de pointes réglable sont disponibles avec 4, 6, 8 et 12 canaux
  • Choisissez parmi des pipettes multicanaux mécaniques (Research™ plus) ou électroniques (Xplorer™ plus) à espacement de pointes réglable
  • Pour plaques (12, 24, 48, 96 et 384 puits), tubes (1,5 et 2 ml) et gels d’agarose
  • L’espacement des pointes peut être librement choisi entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
  • Contrôle de l’espacement pour les passages rapides vers l’arrière et vers l’avant entre les formats de source et de destination
  • Bouton de réglage manuel pour les changements de format homogènes et sans vibration et les transferts de liquides sans goutte
  • 360° tête de pipette rotative pour un confort de lecture de l’écran et une identification rapide des paramètres
  • Le système sans tube est sûr et fiable
  • Une pipette correctement équilibrée permet de réduire la fatigue des mains et de faciliter l’utilisation
  • Autoclavables pour la sécurité des utilisateurs et des échantillons (Research™ plus en entier et Xplorer™ plus, partie inférieure uniquement)
Spécification
Spécification
Certificat spécifique au lot
Distance entre les cônes : 9 mm
Autoclavable
Coussin d'air
Xplorer&trade ; Plus Move It&trade ;
50 μL à 1,200 μL
Pointes universelles, epT,I,P,S,&trade ;, epT,I,P,S,&trade ; 384
4,5 à 33 mm
Vert
4
Pipette électronique
Coussin d'air