missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
XPNPEP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | XPNPEP3 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814924
|
Proteintech
15655-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804924
|
Proteintech
15655-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The function of this protein remains unknown.Spécification
XPNPEP3 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
B5DEQ3, B7ZMP1, Q9NQH7 | |
321003, 63929, 685823 | |
XPNPEP3 Fusion Protein Ag8007 | |
Primary | |
-20°C | |
XPNPEP3 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Aminopeptidase P3, APP3, X Pro aminopeptidase 3, XPNPEP3 | |
Xpnpep3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |