missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XPNPEP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 15655-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16804924

  • 329.85€ / 150µL

Expédition estimée
26-02-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

The function of this protein remains unknown.
Spécification

Spécification

XPNPEP3
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B5DEQ3, B7ZMP1, Q9NQH7
Aminopeptidase P3, APP3, X Pro aminopeptidase 3, XPNPEP3
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
321003, 63929, 685823
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
XPNPEP3
Liquid
Xpnpep3
XPNPEP3 Fusion Protein Ag8007
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Vidéos
FDS
Documents