missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XRCC5/Ku80 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16389-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16806004

  • 112.71€ / 20µL

Expédition estimée
26-02-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Required for activation of ATM following ionizing radiation. May act by regulating dephosphorylation of ATM.
Spécification

Spécification

XRCC5/Ku80
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P13010
86 kDa subunit of Ku antigen, CTC85, CTCBF, DNA repair protein XRCC5, G22P2, KARP 1, KARP1, Ku80, Ku86, KUB2, NFIV, Nuclear factor IV, Thyroid lupus autoantigen, TLAA, XRCC5
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
7520
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
XRCC5
Liquid
XRCC5
XRCC5/Ku80 Fusion Protein Ag9454
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Vidéos
FDS
Documents