Learn More
Corning™ XT Cooling Core pour station de travail CoolBox™ XT
Permet un refroidissement ininterrompu en continu. Le modèle Corning™ XT Cooling Core pour CoolBox™ XT fournit une source de refroidissement dans la station de travail lorsque le module de tubes et de plaques thermo-conducteur CoolRack ou CoolSink est placé en haut.
Marque: Corning™ 432081
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Noyau de refroidissement XT pour Coolbox XT, un second noyau permet un refroidissement continu sans interruption.Spécification
XT Cooling Core | |
1/Paquet | |
Maintien de la température de l’échantillon | |
16,2 x 12,1 x 6,1 cm (6,3 x 4,7 x 2,1 in) |
Gris | |
1/Carton | |
Systèmes CoolBox XT, CoolBox 2XT, ou XT Starter |