Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS Ignifugé A/SC/Tous types 5/6 Bleu
Description
Chemsplash Xtreme SMS Combinaison jetable ignifugée 50
- Matière : Respirante 50 g/m² SMS Tissu
- Caractéristiques:
- Capuche, poignets, dos et chevilles élastiqués en 3 parties
- Fermeture éclair à double sens avec rabat adhésif
- Anti-Static
- Ignifugé selon la norme EN14116, indice 1
- La résistance au feu inclut tous les assemblages de matériaux.
- Sans silicone, sans latex et sans PFAS
- Livré sans l'étiquette de poitrine
- Conforme à la norme : CAT III Type 5/6
Le Chemsplash Xtreme SMS La combinaison jetable ignifugée 50 est fabriquée en tissu respirant. SMS tissu traité pour offrir une protection ignifuge limitée selon l'indice 1 de la norme EN14116. Cela inclut tous les assemblages de matériaux, conformément au règlement 2016/425. Cette combinaison est dotée d'une capuche, de poignets et de chevilles élastiqués, ainsi que d'une fermeture éclair à double sens avec rabat adhésif. Sa conception robuste et confortable offre une excellente protection contre les produits chimiques. Il peut être porté par-dessus une combinaison primaire en coton ignifugé EN531 sans compromettre les propriétés ignifuges du vêtement EN531.
Remarque : Les vêtements FR jetables conformes à la norme EN14116 ou à sa norme précédente EN533:1997 ne doivent jamais être utilisés comme protection ignifuge principale (unique).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopettes ignifuges |
| Dimensions | M |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | FR Antistatique SMS Tissus |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |