Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampe UV de paillasse de la série XX
Les tubes de rechange pour lampe UV de paillasse UVP™ série XX sont des tubes UV interchangeables disponibles dans les longueurs d’onde courte, longue et moyenne.
Marque: UVP 34-0008-01
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.07650kg
Description
Les tubes dans les dispositifs d’éclairage sont interchangeables pour les applications nécessitant différentes longueurs d’onde.- Commandez des tubes de la même puissance que la lampe
- Tubes disponibles en 254 nm, 302 nm et 365 nm
- Les UV à ondes courtes sont appropriés pour la stérilisation et l’assainissement
- Les UV à ondes longues / moyennes sont adaptés à la fluorescence et à l’inspection
Spécification
Tube UV de rechange | |
254 nm | |
Stérilisation et assainissement | |
17,12 in | |
1 de chaque |
15 W | |
Tube UV de rechange pour lampe de paillasse de la série XX | |
Lampe de paillasse modèle XX-15 | |
434,84 mm |