Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampe UV de paillasse de la série XX
Les tubes de rechange pour lampe UV de paillasse UVP™ série XX sont des tubes UV interchangeables disponibles dans les longueurs d’onde courte, longue et moyenne.
Marque:  UVP 34-0067-02
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 12803858
  • 73.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
Les tubes dans les dispositifs d’éclairage sont interchangeables pour les applications nécessitant différentes longueurs d’onde.
  • Commandez des tubes de la même puissance que la lampe
  • Tubes disponibles en 254 nm, 302 nm et 365 nm
  • Les UV à ondes courtes sont appropriés pour la stérilisation et l’assainissement 
  • Les UV à ondes longues / moyennes sont adaptés à la fluorescence et à l’inspection
Spécification
Spécification
Tube UV de rechange
254 nm
Stérilisation et assainissement
49,6 in
1 de chaque
40 W
Tube UV de rechange pour lampe de paillasse de la série XX
Lampe de paillasse modèle XX-40S
1260 mm