Learn More
Xylènes, 96 %, purs, isomères mélangés avec de l’éthylbenzène, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022430
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Tambour métallique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
1330-20-7, 100-41-4
C8H10
MFCD00077264
Dimethylbenzene
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
1330-20-7, 100-41-4
C8H10
MFCD00077264
Dimethylbenzene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Xylenes
Point de fusion -34.0°C
Note relative au nom Mixed Isomers with Ethylbenzene
Densité 0.8650g/mL
Point d’ébullition 136.0°C to 140.0°C
Quantité 25 L
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 96%
Gravité spécifique 0.865
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Tension de vapeur Vapor Pressure: 8mbar at 20°C
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 360
Merck Index 15, 10278
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylene chloride, acetone and ether
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylenes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.