Learn More
Xylènes, ACS, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3208678
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
1330-20-7
(CH3)2C6H4
MFCD00077264
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
1330-20-7
(CH3)2C6H4
MFCD00077264
Xylene is used as a solvent in pharmaceutical, printing, rubber, and leather industries. It is an important component of ink, rubber and adhesives as well as in thinning paints and varnishes. It is used in the laboratory to make baths with dry ice to cool reaction vessels, and as a solvent to remove synthetic immersion oil from the microscope objective in light microscopy. It finds application as a short-term hydrophobic clearing agent of tissue samples by histologists. It is a precursor for the preparation of xylene dichlorides, xylyl bromide, terephthalic acid and dimethyl terephthalate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Xylenes
Point de fusion <°C to 25°C
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.86 g/cm3
Point d’ébullition 137°C to 144°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 29°C (84°F)
Température d’allumage 465°C (869°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.497
Plage de pourcentage du dosage >98.5%
Beilstein 1901563
Informations sur la solubilité Miscible with aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Poids de la formule 106.17
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylenes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Xylenes