Learn More
Xylénol orange, sel de sodium, réactif ACS, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 447600250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3618-43-7 Poids : 0.03000kg
Quantité. 25g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 13478288
  • 346.30€ / 25g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 05-03-2020
Description
Description
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
3618-43-7
C31H28N2Na4O13S
760.59
Spécification
Xylenol orange, sodium salt
Flacon en verre
25g
C31H28N2Na4O13S
Solubility in water: 510g/L (20°C)
760.59
Passes test
210°C
3618-43-7
15,10281
760.59
Réactif ACS