Learn More
Alfa Aesar™ Sel de tétrasodium orange de xylénol, ACS
Marque:  Alfa Aesar™ 041379.18
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 3618-43-7 Poids : 0.05000kg
Quantité 50g
Code produit. 11394088
  • 635.00€ / 50g
En stock, prêt à être expédié : 4
Identifiants chimiques
3618-43-7
MFCD00044293
Spécification
Xylenol Orange tetrasodium salt
MFCD00044293
760.59
ACS
210°C (decomposition)
3618-43-7
Soluble in water.
Poudre
Odorless
50g
Vidéos
FDS Documents