Learn More
Fisherbrand™ Plateaux de matériaux à risque radiologique en plastique
Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.
71.60€ - 156.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Matériau | Plastique |
Type | Plateau de dangers radiologiques |
À utiliser avec | Confinement sûr des déversements, protection de la paillasse de laboratoire |
Comprend | Revêtement |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12357247
|
Fisherbrand™
|
113 x 54 cm |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12307247
|
Fisherbrand™
|
46 x 26 cm |
71.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12327247
|
Fisherbrand™
|
57 x 54 cm |
79.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles en différents formats pour un usage général ou l’utilisation de matières présentant un risque biologique ou de radiation
- Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire
- Tous les plateaux sont fournis à l’achat avec un revêtement gratuit
- D’autres revêtements en APET respectueux de l’environnement sont fournis dans des boîtes de 25
Spécification
Jaune | |
Plateau de dangers radiologiques | |
Revêtement | |
Rectangulaires |
Plastique | |
Confinement sûr des déversements, protection de la paillasse de laboratoire | |
1/boîte |