Learn More
Justrite™ Bidon à piston en acier jaune
Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition. Le bidon à piston en acier jaune est fabriqué en Ryton™ et laiton.
Marque:  Justrite™ 10018
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.47200kg
Code produit. 11923579
  • 67.56€ / 1 pièce
Expédition estimée
23-06-2021
Description
Description
  • Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition
  • En laiton et Ryton™ résistants aux produits chimiques
  • La base est conçue pour laisser moins de liquide dans le fond entre les remplissages
Spécification
Spécification
124 mm
Palette de 70 mm
0.5L
Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition
133 mm
1 pt.
Jaune
Ryton et laiton