Learn More
YSI™ Câble d’OD série 60520 Pro
Compatibles avec les dispositifs portatifs YSI Pro Plus ou Pro20
Marque:  YSI™ 6052010
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.22470kg
Code produit. 11907127
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Le capteur facile à remplacer par l’utilisateur permet de remplacer rapidement les capteurs, si nécessaire.Aucun outil nécessaire.Garantie d’un an.
Mesurez rapidement et facilement le pH avec le capteur 1001.
Le capteur de pH 605101 peut être utilisé avec l’instrument portatif multiparamètre YSI Professional Plus.Nécessite un assemblage câble / sonde.
L’article est conditionné à chaud en hiver.L’envoi doit être effectué par l’intermédiaire d’un transporteur en 2 jours ou le lendemain pendant cette période.
Les câbles de plus de 1 mètre sont également fournis avec le kit de gestion des câbles 603062.
Informations sur la commande
Les câbles ne sont PAS fournis avec le capteur
Spécification
Spécification
Ensemble de câbles
32 ft.
2 Years
Mesurez la température et l’oxygène dissous
10 m