Learn More
YSI™ Câbles de conductivité / d’OD série 6052030 Pro
Câbles disponibles en longueurs de 4, 10, 20 ou 30 m
1025.00€
Spécification
Comprend | Capteur de conductivité intégré et port pour capteur de température / oxygène dissous |
---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11927127
|
YSI™
6052030-30 |
1181,1 po | 30 m |
1025.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les câbles 6052030 fonctionnent UNIQUEMENT avec le dispositif portatif YSI Pro Plus
- Mesurez l’oxygène dissous, la conductivité, la salinité, la conductance spécifique, les matières dissoutes totales et la température
- Le capteur de conductivité est intégré au câble
- Compensation automatique de la salinité pour les mesures d’OD
- Les câbles ne sont PAS fournis avec le capteur d’OD
Spécification
Capteur de conductivité intégré et port pour capteur de température / oxygène dissous |