Learn More
YSI™ Câbles et sondes d’oxygène dissous / température / conductivité pour système multisonde 556
Instrument de mesure multisonde portatif
1152.60€ - 1417.80€
Spécification
Comprend | Capteur de température / conductivité |
---|---|
Garantie | 1 an |
À utiliser avec (équipement) | Instrument de mesure portatif multisonde modèle YSI 556 |
À utiliser avec (application) | Mesure l’oxygène dissous, la température, la conductivité |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11950115
|
YSI™
556320 |
64 pieds | 20 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11940105
|
YSI™
556310 |
32 pieds | 10 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11930105
|
YSI™
55634 |
13 pieds | 4 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Sonde et câble d’oxygène dissous / température / conductivité. Nécessaire pour mesurer l’oxygène dissous, la température et la conductivité.
Spécification
Capteur de température / conductivité | |
1 an | |
Instrument de mesure portatif multisonde modèle YSI 556 | |
Mesure l’oxygène dissous, la température, la conductivité |