Learn More
YSI™ Sonde de température / oxygène sur le terrain modèle 5739
Peut être étalonné facilement et rapidement
Marque: YSI™ 057087
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Includes: Un kit de membranes /KCI 13-299-16
Requires : Câble amovible ; commander séparément.
Description
Pour une utilisation avec les modèles portatifs YSI 52 et 58 ou avec les instruments de mesure de paillasse YSI 5000 ou 5100 lorsqu’ils sont équipés du câble adaptateur de sonde 13-299-78 en option.
- Étalonnage facile dans l’air en quelques secondes seulement
- Compensation automatique de température et compensation de pression jusqu’à ±0,5 % du relevé à 100 psi/230 pi. (7 kg/cm2/70 m) d’eau
- Corps en plastique robuste, poids de pesée intégré
Les instruments de mesure de paillasse ne sont pas recommandés pour une utilisation sur le terrain. Ne pas utiliser avec les modèles de poche 55, 85, 95, 550 ou 556.
Informations sur la commande
Un kit de membranes /KCI 13-299-16
Spécification
90 % en 30 s | |
0°C à 45°C | |
1 an | |
Température O2 sur le terrain |
0°F à 113°F | |
Kit de membranes / KCI | |
Modèle portatif YSI 52 et 58 ou instrument de mesure de paillasse YSI 5000 et 5100 | |
Étalonné facilement et rapidement |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.