Learn More
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392258
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
14284-98-1
C15H21O6Yb
470.37
MFCD00013508
JKJCKIFLFXFUKJ-UHFFFAOYSA-N
ytterbium-2,4-pentanedionate, ytterbium acetyl acetonate
14455610
ytterbium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
[Yb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
14284-98-1
C15H21O6Yb
470.37
MFCD00013508
JKJCKIFLFXFUKJ-UHFFFAOYSA-N
ytterbium-2,4-pentanedionate, ytterbium acetyl acetonate
14455610
ytterbium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
[Yb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate is used as a catalyst for the preparation of aliphatic oligocarbonate polyols. It takes part in transesterification reactions. It is used for the preparation of polyesters or polyacrylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 470.37
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Forme physique Poudre