Learn More
Labcon Cônes de pipette pour filtre aérosol de type Eppendorf™ ZAP™ de 100 μl
Conviennent aux pipettes de 100 μl les plus appréciées
Marque:  Labcon 1054-165-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 4.98950kg
Code produit. 16623932
  • 67.80€ / 200 pièces
Date d’expédition estimée: 01-03-2022
Description
Description
  • Pointe de pipette
  • Adaptées aux pipettes de 100 μl les plus appréciées
  • Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
  • Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Oui
Résine de polypropylène de classe USP VI
100 μl
Stérile
Non autoclavable
49,7 mm
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
Irradiation électronique
Pointe en biseau
1 cône / sachet
Non
Filtre aérosol ZAP™
À filtre
Transparent
1,95 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Manipulation de liquides
Adaptées aux pipettes de 100 µl les plus appréciées
1 cône / sachet, 200 sachets / boîte, 10 boîtes / carton