Learn More
Labcon Cônes de pipette pour filtre aérosol à longueur étendue ZAP™ de 1000 μl
Conviennent aux pipettes de 1000 μl les plus appréciées
72.85€ - 123.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Longueur (impériale) | 3,50 in |
Longueur (métrique) | 88,9 mm |
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16603942
|
Labcon
1057-165-010-9 |
1 cône / sachet, 200 sachets / boîte, 10 boîtes / carton | Stérile | Transparent |
75.50€
200 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16613942
|
Labcon
1057-225-000-9 |
96 cônes / recharge Eclipse™ UNO / 8 recharges / sachet /3 sachets / boîte | Stérile | Transparent |
123.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16623942
|
Labcon
1057-800-010-9 |
1000 cônes/sachet / 10 sachets/boîte | Non stérile | Transparent |
90.55€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16633942
|
Labcon
1057-960-016-9 |
96 Cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | Stérile | Naturel |
72.85€
576 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16643942
|
Labcon
1057-965-016-9 |
96 Cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | Stérile | Transparent |
101.00€
576 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de 1000 μl les plus appréciées
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
À filtre | |
3,50 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Non autoclavable | |
88,9 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Cône UltraFine | |
Adaptées aux pipettes de 1000 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |