Learn More
Labcon Cônes de pipette pour filtre aérosol ZAP™ de 20 μl
Conviennent aux pipettes de 20 μl les plus appréciées
51.40€ - 125.00€
Spécification
Volume (métrique) | 20 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Autoclavable | Non autoclavable |
Longueur (impériale) | 1,95 in |
Longueur (métrique) | 49,7 mm |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16663932
|
Labcon
1055-225-000-9 |
96 cônes / recharge Eclipse™ UNO | Stérile |
88.85€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16693932
|
Labcon
1055-965-016-9 |
96 cônes/rack | Stérile |
125.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16631913
|
Labcon
1055-165-010-9 |
1 cône / sachet | Stérile |
78.70€
200 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16673932
|
Labcon
1055-800-010-9 |
1000 Tips/Bag | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16683932
|
Labcon
1055-960-016-9 |
96 Tips/Rack | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de 20 μl les plus appréciées
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
20 μl | |
Non autoclavable | |
49,7 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
À filtre | |
1,95 in | |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
Biseauté | |
Conviennent aux pipettes de 20 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |