Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
51.40€ - 102.00€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Non autoclavable |
Longueur (impériale) | 2,05 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16693942
|
Labcon
1059-965-006-9 |
96 cônes/rack | Stérile |
97.75€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16653942
|
Labcon
1059-165-000-9 |
1 cône / sachet | Stérile |
75.50€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16663942
|
Labcon
1059-225-000-9 |
96 cônes / recharge Eclipse™ UNO | Stérile |
102.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16673942
|
Labcon
1059-800-000-9 |
1000 Tips/Bag | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16683942
|
Labcon
1059-960-006-9 |
96 Tips/Rack | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 200 μL Pipettors
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
200 μl | |
Transparent | |
2,05 in | |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
À filtre | |
Non autoclavable | |
52,1 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Biseauté | |
Conviennent aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |