Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marque: Labcon™ 1152-165-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 4.08230kg
Description
- Filtre aérosol ZAP™
- Large alésage, orifice de 1,45 mm pour échantillons visqueux ou cellules entières
- Filtre breveté, inséré par robot, exempt d’endotoxines
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
49,7 mm | |
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, et d’endotoxines | |
Irradiation électronique | |
Orifice large, pointe en biseau | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Emballé | |
1 pointe/sachet, 200 sachets/boîtes 10 boîtes/carton | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |