Learn More
Labcon™ Cônes de pipette pour filtre aérosol à longueur étendue ZAP™ de 300 μl
Ces cônes brevetés ont été insérés robotiquement dans un filtre sans endotoxines.
Marque: Labcon™ 1158-965-006-9
36.83 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 11.83880kg
Description
- Avec filtre d’aérosols
- La pointe UltraFine™ convient aux pipeteurs de 300 μl les plus courants
- Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
300 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
71,1 mm | |
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, et d’endotoxines | |
Irradiation électronique | |
Cône UltraFine | |
Oui | |
Conviennent aux pipettes de 300 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |
À filtre | |
Transparent | |
2,79 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Portoir, 96 | |
96 pointes/portoir, 6 portoirs/sachet, 8 sachets/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |