Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 100 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 100 μL Pipettors
Marque:  Labcon 1174-965-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 1.23000kg
Code produit. 16641953
  • 73.65€ / 960 pièces
Date d’expédition estimée: 14-12-2021
Description
Description
  • Pointe de pipette
  • Adaptées aux pipettes de 100 μl les plus appréciées ;
  • Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
  • Très faible rétention de liquide
  • Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Oui
Résine de polypropylène de classe USP VI
100 μl
Stérile
Violet
1,95 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Manipulation de liquides
Adaptées aux pipettes de 100 µl les plus appréciées
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 10 boîtes/carton
RT
Non
Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK
À filtre
Naturel
Non autoclavable
49,7 mm
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
Irradiation électronique
Pointe en biseau
96 cônes / rack