Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marque: Labcon 1145-965-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 12.24700kg
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 μl Rainin™
- Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Très faible rétention de liquide
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1200 μl | |
Stérile | |
Violet | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
pointe UltraFine | |
96 pointes / rack | |
Oui | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 µl Rainin™ | |
Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK |
À filtre | |
Naturel | |
Non autoclavable | |
88,9 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 pointes / rack, 6 racks / boîte, 8 boîtes / carton | |
RT | |
Oui | |
Non | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |