missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZBTB25 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ZBTB25 |
---|---|
Concentration | 0.48 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844205
|
Proteintech
25631-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834205
|
Proteintech
25631-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
May be involved in transcriptional regulation.Spécification
ZBTB25 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P24278 | |
109929, 7597 | |
ZBTB25 Fusion Protein Ag22507 | |
Primary | |
-20°C | |
ZBTB25 |
0.48 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C14orf51, KUP, ZBTB25, Zinc finger protein 46, Zinc finger protein KUP, ZNF46 | |
ZBTB25 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |