missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZC3H8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ZC3H8 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844685
|
Proteintech
26152-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834685
|
Proteintech
26152-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Zinc-finger CCCH domain-containing protein 8 (ZC3H8) acts as a transcriptional repressor of the GATA3 promoter. It is a sequence-specific DNA-binding factor that binds to the 5′-AGGTCTC-3′ sequence within the negative cis-acting element intronic regulatory region (IRR) of the GATA3 gene. ZC3H8 induces thymocyte apoptosis when overexpressed, which may indicate a role in regulation of thymocyte homeostasis.Spécification
ZC3H8 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8N5P1 | |
84524 | |
ZC3H8 Fusion Protein Ag23514 | |
Primary | |
-20°C | |
ZC3H8 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Fliz1, ZC3H8, ZC3HDC8 | |
ZC3H8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |