missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZC3HAV1L Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 20944-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16890525

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

ZC3HAV1L
Polyclonal
Unconjugated
ZC3HAV1L
C7orf39, ZC3HAV1L
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
92092
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96H79
ZC3HAV1L
ZC3HAV1L Fusion Protein Ag15052
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions