Learn More
Alfa Aesar™ Zéolite bêta, hydrogène
Marque:  Alfa Aesar™ 045875.14
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1318-02-1 Poids : 0.02500kg
Quantité. 25g
Code produit. 15432507
  • 32.85€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 21
Description
Description
  • La zéolite bêta est utilisée pour l’isomérisation des cires et les réactions de Friedel-Crafts (alkylation et acylation)
Spécification
Identifiants chimiques
1318-02-1
162.043
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
9942228
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Al2O5Si
MFCD00132601
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
Spécification
Zeolite beta, hydrogen
Al2O5Si
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
162.043
Poudre
Blanc
1318-02-1
MFCD00132601
Insoluble in water.
SiO2:Al2O3, 360:1 mole ratio
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
9942228
620m2/g
25g
Vidéos
FDS Documents