Learn More
Zéolite Y, ammonium, Alfa Aesar™
La zéolite Y est utilisée comme catalyseur de craquage dans les unités de craquage catalytique des raffineries de pétrole pour convertir des fractions à ébullition élevée de pétrole brut en essence, diesel et autres produits plus précieux. Utilisé dans la fabrication de détergents pour l’élimination de la dureté.
Marque:  Alfa Aesar 045863.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1318-02-1 Poids : 0.02500kg
Quantité. 25g
Code produit. 15432477
  • 29.64€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 4
Identifiants chimiques
1318-02-1
162.043
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
9942228
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Al2O5Si
MFCD00132601
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
Spécification
Zeolite Y
Al2O5Si
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
9942228
Flacon en plastique
1318-02-1
MFCD00132601
Insoluble in water.
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
162.043
Poudre, S.A. 925 M/g,2/g, rapport molaire de 5,1:1
25g
Vidéos
FDS Documents