missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zéolite Y, ammonium, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7076487
22.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1318-02-1
Al2O5Si
162.043
MFCD00132601
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
9942228
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1318-02-1
Al2O5Si
162.043
MFCD00132601
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
9942228
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O

La zéolite Y est utilisée comme catalyseur de craquage dans les unités de craquage catalytique des raffineries de pétrole pour convertir des fractions à ébullition élevée de pétrole brut en essence, diesel et autres produits plus précieux. Utilisé dans la fabrication de détergents pour l’élimination de la dureté.

Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Zeolite Y
Forme physique Poudre, S.A. 925 M/g,2/g, rapport molaire de 5,1:1
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Conditionnement Flacon en plastique

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'