Learn More
Zéolithe de type ZSM-5, ammonium, Alfa Aesar™
Utilisée dans l’isomérisation des hydrocarbures, l’alkylation des hydrocarbures et comme support de catalyseur.
Marque: Alfa Aesar 045879.22
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1318-02-1 Poids : 0.10000kg
Quantité. | 100g |
---|
Identifiants chimiques
1318-02-1 | |
162.043 | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
9942228 | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Al2O5Si | |
MFCD00132601 | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane |
Spécification
Zeolite ZSM-5 | |
Al2O5Si | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane | |
9942228 | |
Flacon en plastique |
1318-02-1 | |
MFCD00132601 | |
Insoluble in water. | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O | |
162.043 | |
Poudre, S.A. 425 M/g,2/g, rapport molaire de 23:1 | |
100g |