Learn More
ZEOprep™ Fonctionnalisé NH2
Code produit p-200108388 Tous les produits Zeochem Produits
Change view
Click to view available options
:
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2, Quantité : 100 g
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2, Quantité : 500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
30048973 Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2, Quantité : 5 kg
30048962 Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2, Quantité : 100 g
30048997 Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2, Quantité : 1 kg
30048955 Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2, Quantité : 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30048973 Fournisseur ZEOprep Code fournisseur 302092
ZEOprep™ est un matériau d'emballage permettant des séparations rapides, efficaces et reproductibles. Le gel de silice NH2 de forme irrégulière est utilisé en chromatographie par gravité, en chromatographie flash et en chromatographie à moyenne pression. Le ligand NH2 confère à la silice une surface moyennement polaire, idéale pour les applications de piégeage.
  • Surface polaire moyenne fonctionnalisée NH2/Amino
  • Idéal pour les glucides et les hétérocycles et amines contenant de l'azote.
  • Gel de silice amorphe à forme irrégulière
  • Haute pureté
  • Fabrication européenne
  • Homogénéité et précision suisses
  • Excellente reproductibilité entre les lots
  • ISO Certification
  • Stabilité chimique et mécanique élevée
  • Distribution granulométrique étroite
  • 20 à 500 μgamme de tailles de particules m
  • Disponible en tailles de pores 60 A ou 90 A
  • Capacité de charge élevée
  • Sélection de tailles d’emballage disponibles
  • Convient aux échelles de gravité, flash, de préparation et de process
Spécification
Granulométrie 40 à 63 μm
Porosité 60 Å
Technique Rétention chromatographique
Quantité 5 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Phase NH2 fonctionnel
Forme des particules Irrégulière