missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZFPL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ZFPL1 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805445
|
Proteintech
27157-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895435
|
Proteintech
27157-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ZFPL1 is expressed strongly in the exocrine pancreas as a 1.4-kb polyadenylated RNA encoding a putative protein of 310 amino acids.Spécification
ZFPL1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O95159 | |
7542 | |
ZFPL1 Fusion Protein Ag24097 | |
Primary | |
-20°C | |
ZFPL1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
D11S750, MCG4, ZFPL1, zinc finger protein like 1, Zinc finger protein MCG4 | |
ZFPL1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |