Learn More
Chlorure de zinc, solution 1,0 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 370058000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7646-85-7 Poids : 0.72200kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : I
Quantité | 800mL |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Identifiants chimiques
7646-85-7 | |
136.28 | |
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L | |
5727 | |
dichlorozinc |
Cl2Zn | |
MFCD00011295 | |
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride | |
CHEBI:49976 | |
Cl[Zn]Cl |
Spécification
Zinc chloride | |
7646-85-7 | |
ZnCl2 | |
0.9 to 1.1M | |
0.8400g/mL | |
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride | |
Cl[Zn]Cl | |
136.28 | |
CHEBI:49976 | |
Solution, peut contenir un petit montant précipité | |
Product can form two phases, which can recombine on cooling | |
Gris bleu ou incolore à jaune |
1.0M solution in diethyl ether | |
Cl2Zn | |
MFCD00011295 | |
01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391 | |
15, 10331 | |
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorozinc | |
5727 | |
136.29 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
0.2% max. (Coulometric) | |
800mL |
Sécurité et traitement
- Zinc chloride, 1.0M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.