Learn More
Chlorure de zinc, puriss., Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071824
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
dichlorozinc
Cl[Zn]Cl
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
dichlorozinc
Cl[Zn]Cl
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 98 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Zinc Chloride
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantité 500 g
Formule linéaire ZnCl2
Numéro UN 2331
Poids de la formule 136.3g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 100.5%
Qualité puriss.
Tension de vapeur 1mmHg (428°C)