missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de zinc, puriss., Honeywell Fluka™

Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 98 à 100,5 %

Marque:  Honeywell Fluka 14422-500G

Code nomenclature Nacres: NA.23

Informations supplémentaires : CAS : 7646-85-7 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 2331 Chem class : 8 Pack group : III

Quantité 500g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15681420

  • 40.54€ / 500g

En stock, prêt à être expédié : 11

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification

Identifiants chimiques

7646-85-7
136.28
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
5727
dichlorozinc
Cl2Zn
MFCD00011295
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CHEBI:49976
Cl[Zn]Cl

Spécification

Zinc Chloride
7646-85-7
ZnCl2
2331
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
dichlorozinc
5727
136.3g/mol
puriss.
500g
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Cl2Zn
MFCD00011295
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
Cl[Zn]Cl
136.28
CHEBI:49976
98 to 100.5%
1mmHg (428°C)
Vidéos
FDS Documents