Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces de support à moulage sous pression en zinc
Marque:  Usbeck Laborgeraete™ 2560
Code produit. 10008590
  • 10.76€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 11-08-2025
Spécification
Pièce
Stand Clamp
Zinc Die Cast, Powder Coated
38 to 60 mm