Learn More
Fluorure de zinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10009061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
25g
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-49-5
Formule moléculaire F2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 103.38
Numéro MDL MFCD00011298
Clé InChI BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
CID PubChem 10129912
Nom IUPAC difluorure de zinc
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Spécification
Point d’ébullition 1500.0°C
Nom chimique ou matériau Zinc fluoride
Point de fusion 872.0°C to 910.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Marron à blanc
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire ZnF2
Fieser 06,514
Merck Index 15, 10335
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hcl, hno3 and nh4oh, insoluble in alcohol
Poids de la formule 103.38
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc fluoride